Learn More
Methylacrylat (stabilisiert), TRC
Artikelnummer. 30135400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30135400 250 mL 250 Milliliter
30134157 25 mL 25 Milliliter
30010772 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135400 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM285060250ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-33-3
Summenformel C4 H6 O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
Synonym Acrylic acid methyl ester (6CI,8CI), 2-Propenoic acid methyl ester, K 400, Methoxycarbonylethylene, Methyl acrylate, Methyl acrylic ester, Methyl prop-2-enoate, Methyl propenoate, NSC 24146
IUPAC-Name Methyl-2-propenat
SMILES COC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylic acid methyl ester
Menge 250 mL
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O2/c1-3-4(5)6-2/h3H,1H2,2H3
Formelmasse 86.0368