Learn More
Methylalkohol, wasserfreo, AR™, Macron Fine Chemicals™
Artikelnummer. 15306121
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15306121 2.5 l 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15306121 Lieferant Macron Fine Chemicals Lieferanten-Nr. 300425
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Lösungsmittel in analytischer Qualität mit einer Kombination aus Wert und Reinheit für allgemeine Labor- und Lagerraumanwendungen.
Lösungsmittel des AR™-Gütegrads von Macron Fine Chemicals™ liefern zuverlässige und konsistente Ergebnisse für Labors auf der ganzen Welt. Diese Lösungsmittel erfüllen oder übertreffen die allgemeinen Laborstandards für Produkte in analytischer Qualität und gewährleisten so die Integrität der Ergebnisse in Anwendungen.
  • Qualität, die konsistente Ergebnisse gewährleistet
  • Spezifikationen, die die Anforderungen des AR-Gütegrads erfüllen oder übertreffen
  • In ISO-zertifizierten Einrichtungen hergestellt, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylalkohol
Schmelzpunkt -97,6 °C
CAS 67-56-1
Farbe Farblos
Azidität Test bestanden
Aussehen Klar
Dichte 0.8 g/ml
Menge 2.5 l
Flammpunkt 12 °C
Physikalische Form Flüssig
Rückstand nach Verdampfung ≤0,001%
Titrierbare Säure ≤0,0005 mEq/g
Summenformel CH4O
Dampfdruck 13,02 kPa
MDL-Nummer MFCD00004595
Wasser ≤0,1%
Synonym Methylalkohol, Holzalkohol, Holzgeist, Holznaphtha, Methylhydroxid, Pyroxyl-Geist, Colombian Spirit, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
Siedepunkt 64,7 °C
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
InChI-Schlüssel OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
Formelmasse 32,04 g/mol
Reinheit (%) ≥99,8 %
Güte AR