missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0 to 200 U/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 1.0 U/mL |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Plasma, Serum |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Quantification |
| Gen-ID (Entrez) | 6625 |
| Gensymbol | SNRNP70 |
| Menge | 1 Kit |
| Lagerungsbedingungen | Store at 4°C. |
| Synonym | RNPU1ZU170K, RPU1U1AP, small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa (U1), Snp1, snRNP70, SNRP70U1 small nuclear ribonucleoprotein 70 kDa, U1 snRNP 70 kDa, U1-70 Ksmall nuclear ribonucleoprotein 70 kDa (RNP antigen), U1AP1, U1RNP |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?