Learn More
Methyl-α-Chloracrylat, stabilisiert 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771632 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10771632
Marke: Thermo Scientific Acros 414160250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl α-chloroacrylate
Namenshinweis 99%
CAS 80-63-7
Farbe Farblos bis braun
Dichte 1.1890g/mL
Siedepunkt 52°C (50.0 mmHg)
Flammpunkt 33°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C4H5ClO2
Strukturformel CH2CClCOOCH3
Brechungsindex 1.4420 to 1.444
MDL-Nummer MFCD00051368
Menge 25 g
Relative Dichte 1.189
Synonym methyl 2-chloroacrylate, methyl alpha-chloroacrylate, methyl-2-chloroacrylate, 2-propenoic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl-alpha-chloroacrylate, 2-chloroacrylic acid, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenoate, acrylic acid, 2-chloro-, methyl ester, methyl 2-chloro-2-propenate, unii-47pg4l077j
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in diethylether
InChI-Schlüssel AWJZTPWDQYFQPQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C(=C)Cl
IUPAC-Name Methyl-2-chlorprop-2-enoat
Stabilisator abt. 0.06% hydroquinone
Molekulargewicht (g/mol) 120.54
PubChem CID 6659
Formelmasse 120.54
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl a-chloroacrylate, stabilized
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.