Learn More
Methyl-Alpha-D-Mannopyranosid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl-alpha-D-mannopyranoside |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1 |
| Formelmasse | 194.079 |