Learn More
Methylanthranilat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11457627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11457627 1000 g 1000 Gramm
11467627 250 g 250 Gramm
11438810 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15681.0B
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 134-20-3 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Wird als Geschmacksverstärker verwendet. Lebensmittelunternehmen nutzen künstliche MA in ihren Süßigkeiten und Kaugummi, um ihnen ihren Traubengeschmack zu verleihen. Getränkehersteller geben es aus dem gleichen Grund dem kohlensäurehaltigen Wasser und Zucker ihrer Erfrischungsgetränke zu.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 134-20-3
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
InChI-Schlüssel VAMXMNNIEUEQDV-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name methyl 2-aminobenzoate
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl anthranilate
Schmelzpunkt 24°C
Siedepunkt 260°C
Menge 1000 g
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl anthranilate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl anthranilate