Learn More
Methylarachinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15210846 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15210846 1 g 1 Gramm
15289836 5 g 5 Gramm
15299836 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15210846 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452820010
Spotlight-Angebote
Verwenden Sie den Aktionscode 28038
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1120-28-1
Summenformel C21H42O2
Molekulargewicht (g/mol) 326.57
MDL-Nummer MFCD00009014
InChI-Schlüssel QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
IUPAC-Name Methylicosanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl arachidate
Schmelzpunkt 45.0°C to 48.0°C
Siedepunkt 215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 98.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)18COOCH3
Menge 1 g
Formelmasse 326.56
Reinheit (%) 99%