Learn More
Methylarachinsäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4813554 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15210846
Marke: Thermo Scientific Acros 452820010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 1120-28-1 | C21H42O2 | 326.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1120-28-1
Summenformel C21H42O2
Molekulargewicht (g/mol) 326.57
MDL-Nummer MFCD00009014
InChI-Schlüssel QGBRLVONZXHAKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl arachidate, eicosanoic acid, methyl ester, arachidic acid methyl ester, methyl eicosanoate, methyl arachisate, arachidic acid methylester, eicosanoic acid methyl ester, methylarachidate, methyl aracidate
PubChem CID 14259
IUPAC-Name Methylicosanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl arachidate
Schmelzpunkt 45.0°C to 48.0°C
Siedepunkt 215.0°C to 216.0°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 98.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)18COOCH3
Menge 1 g
Formelmasse 326.56
Reinheit (%) 99%