Learn More
Methylbenzolsulfinat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Benzenesulfinate |
| CAS | 670-98-4 |
| Summenformel | C7H8O2S |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Methyl Phenylsulfinate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H8O2S/c1-9-10(8)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | O=S(OC)C1=CC=CC=C1 |
| IUPAC-Name | Benzolsulfinsäuremethylester |
| Molekulargewicht (g/mol) | 156.2 |
| Formelmasse | 156.02 |