Learn More
Methylbenzolsulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400338
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11400338 25 g 25 Gramm
11410338 100 g 100 Gramm
11420338 500 g 500 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11400338
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24515.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 80-18-2 | C7H8O3S | 172.20 g/mol
Methyl benzenesulfonate is a sulfonate ester which acts as a potential genotoxic impurity in drug substances. Further, it exerts genotoxic effects in bacterial and mammalian cell systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylbenzolsulfonat ist ein Sulfonatester, der als potenzielle genotoxische Verunreinigung in Drogen wirkt. Darüber hinaus gibt es genotoxische Wirkungen in Zellsystemen von Bakterien und Säugetieren.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Methanol, Ethanol und Ether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 80-18-2
Summenformel C7H8O3S
Molekulargewicht (g/mol) 172.20
MDL-Nummer MFCD00014737
InChI-Schlüssel CZXGXYBOQYQXQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenesulfonic acid, methyl ester, methyl benzenesulphonate, methyl besylate, methylbenzenesulfonate, ccris 9156, benzenesulfonic acid methyl ester, methyl benzene sulfonate, methyl ester of benzenesulphonic acid, methylbenzene sulfonate, pubchem22730
PubChem CID 6630
IUPAC-Name Methylbenzolsulfonat
SMILES COS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl benzenesulfonate
Schmelzpunkt -4°C
Dichte 1.269
Siedepunkt 280°C
Flammpunkt 143°C (289°F)
Brechungsindex 1.5165
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 908448
Löslichkeitsinformationen Miscible with chloroform,methanol,ethanol and ether. Immiscible with water.
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 98%