Learn More
Methyl-Benzethoniumchlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 17891381 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17891381 25 g 25 Gramm
17881381 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17891381 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219024025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1010.00 €
    959.70 € / 25 Gramm
    Sparen 50.30 €
    4% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 25155-18-4
Summenformel C28H44ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 462.115
InChI-Schlüssel QWZLBLDNRUUYQI-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 5702238
IUPAC-Name Benzyl-dimethyl-[2-[2-[2-methyl-4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethoxy]ethyl]azanium;Chlorid
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C(C)(C)CC(C)(C)C)OCCOCC[N+](C)(C)CC2=CC=CC=C2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Benzethonium chloride
Farbe Weiß
Menge 25 g
Synonym methylbenzethonium chloride, methyl benzethonium chloride, unii-nn7590iuqx, nn7590iuqx, benzyldimethyl 2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium chloride, quat20, quat 20, prestwick_9, metilbenzetonio cloruro, benzyl-dimethyl-2-2-2-methyl-4-2,4,4-trimethylpentan-2-yl phenoxy ethoxy ethyl azanium;chloride
Formelmasse 462.1
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl Benzethonium Chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methylbenzethonium chloride