Learn More
Methyl-benzo[b]thiophen-2-carboxylat, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 11444824
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11444824 25 g 25 Gramm
11424824 1 g 1 Gramm
11434824 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11444824 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13769.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 22913-24-2
Summenformel C10H8O2S
Molekulargewicht (g/mol) 192.23
MDL-Nummer MFCD00067791
InChI-Schlüssel KRRAZMUPVIGDCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl benzo b thiophene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylic acid methyl ester, benzo b thiophene-2-carboxylic acid, methyl ester, methylbenzo b thiophene-2-carboxylate, maybridge1_001812, methyl thianaphthene-2-carboxylate, benzo b thiophene-2-carboxylicacid, methyl ester
PubChem CID 2800344
IUPAC-Name Methyl 1-Benzothiophen-2-Carboxylat
SMILES COC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl benzo[b]thiophene-2-carboxylate
Schmelzpunkt 69°C to 70°C
Menge 25 g
Beilstein 142166
Formelmasse 192.24
Reinheit (%) 98%