Learn More
Methylbenzoat, Mikromol™
Beschreibung
Methylbenzoat
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 93-58-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Benzoic Acid Methyl Ester |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H8 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Guaiacol Imp. E (EP), Clorius, Methyl benzenecarboxylate, Methyl benzoate, NSC 9394, Niobe oil, Guaiacol Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Methyl-benzoat |
| Mehr anzeigen |