Learn More
Methylbenzoylformiat, TRC
Artikelnummer. 30464817
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30464817 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30464817 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3123401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl 2-oxo-2-Phenylacetate (Methyl Benzoylformate)
CAS 15206-55-0
Summenformel C9 H8 O3
Menge 1 g
Synonym Methyl 2-Oxo-2-phenylacetate, Benzeneacetic acid','α-oxo-','methyl ester, Glyoxylic acid','phenyl-','methyl ester (6CI,7CI,8CI), 2-Oxo-2-phenylacetic acid methyl ester, Benzoylformic acid methyl ester, Darocur MB, Darocur MBF, Doublecure 200, Genocure MBF, IHT-PI MBF, Irgacure MBF, JRCure 1055, MBF, MBF 1055, Methoxycarbonyl phenyl ketone, Methyl 2-oxo-2-phenylacetate, Methyl 2-phenyl-2-oxoacetate, Methyl benzoylformate, Methyl oxophenylacetate, Methyl phenyl-α-oxoacetate, Methyl phenylglyoxalate, Methyl phenylglyoxylate, Methyl phenyloxoacetate, Methyl α-oxobenzeneacetate, NSC 171206, NSC 409881, PI 55, Phenylglyoxylic acid methyl ester, Photoinitiator MBF, SB-PI 716, Speedcure MBF, Vicure 55, α-Oxobenzeneacetic acid methyl ester
InChI-Formel InChI=1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8(10)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
SMILES COC(=O)C(=O)c1ccccc1
IUPAC-Name Methyl-2-oxo-2-phenylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 164.16
Formelmasse 164.0473