Learn More
Methyl-beta-D-Galactopyranosid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044764
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11357995 1 g -
11367995 5 g 5 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11357995
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L08127.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1824-94-8 | C7H14O6 | 194.18 g/mol
It is a weak substrate and effective inducer of beta-D-galactosidase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein schwaches Substrat und effektiver Induktor der Beta-D-Galactosidase.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Wärme schützen. Kühl aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1824-94-8
Summenformel C7H14O6
Molekulargewicht (g/mol) 194.18
MDL-Nummer MFCD00064357
InChI-Schlüssel HOVAGTYPODGVJG-VOQCIKJUSA-N
Synonym methyl beta-d-galactopyranoside, methyl beta-d-galactoside, methyl galactoside, methylgalactoside, methyl beta-galactoside, galbetaome, unii-64ryd088rj, beta-d-galactopyranose methyl glycoside, beta-methyl-d-galactoside, methyl-beta-galactose
PubChem CID 94214
ChEBI CHEBI:17540
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(Hydroxymethyl)-6-methoxyoxan-3,4,5-triol
SMILES CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl beta-D-galactopyranoside
Schmelzpunkt 175°C to 179°C
Menge 1 g
Beilstein 81569
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Optische Drehung −16° (c=1.5 in Methanol)
Formelmasse 194.18