Learn More
Methyl-beta-D-xylopyranosid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488189
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15488189 10 g 10 Gramm
15478189 5 g 5 Gramm
15498189 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15488189
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J66727.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 612-05-5 | C6H12O5 | 164.157 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 612-05-5
Summenformel C6H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 164.157
MDL-Nummer MFCD00047532
InChI-Schlüssel ZBDGHWFPLXXWRD-JGWLITMVSA-N
Synonym methyl-beta-d-xylopyranoside, methyl beta-d-xyloside, methyl beta-d-xylopyranoside, beta-methyl-d-xyloside, 2r,3r,4s,5r-2-methoxytetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranose, 2r,3r,4s,5r-2-methoxyoxane-3,4,5-triol, 1-o-methyl-beta-d-xylopyranoside, beta-methylxyloside, beta-d-xylp-ome
PubChem CID 11768891
ChEBI CHEBI:74863
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R)-2-Methoxyoxan-3,4,5-Triol
SMILES COC1C(C(C(CO1)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl beta-D-xylopyranoside
Schmelzpunkt 155°C to 158°C
Farbe Weiß
Menge 10 g
Formelmasse 164.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver