Learn More
Methyl-Beta-Resorcylat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl beta-Resorcylate |
| CAS | 2150-47-2 |
| Summenformel | C8H8O4 |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 2,4-Dihydroxybenzoic Acid Methyl Ester, Methyl 2,4-Dihydroxybenzoate, beta-Resorcylic Acid Methyl Ester |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H8O4/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,9-10H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1ccc(O)cc1O |
| IUPAC-Name | Methyl-2,4-dihydroxybenzoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 168.15 |
| Formelmasse | 168.0423 |