Learn More
Buttersäuremethylester, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044049
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
11376856 100 mL 100 Milliliter
11386856 500 mL 500 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 11376856
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04250.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 623-42-7 | C5H10O2 | 102.13 g/mol
Methyl butyrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methylbutyrat (Buttersäuremethylester) ist ein wichtiger Ausgangsstoff bzw. ein Zwischenprodukt für die organische Synthese und die Pharmazie, Agrochemie und Farbenindustrie.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-42-7
Summenformel C5H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 102.13
MDL-Nummer MFCD00009391
InChI-Schlüssel UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508o
PubChem CID 12180
IUPAC-Name Methylbutanoat
SMILES CCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl butyrate
Schmelzpunkt -85°C to -84°C
Siedepunkt 100°C to 102°C
Flammpunkt 11°C (51°F)
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1237
Beilstein 1740743
Merck Index 14,6035
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl butyrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl butyrate