Learn More
Methylcellulose, Viskosität 1600 cPs
Artikelnummer. p-7058741
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11314828 100 g 100 Gramm
11304828 500 g 500 Gramm
11394818 2.5 kg 2.50 Kilogramm
3 options
Artikelnummer. 11314828
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043146.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 9004-67-5 | C20H38O11 | 454.513 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9004-67-5
Summenformel C20H38O11
Molekulargewicht (g/mol) 454.513
MDL-Nummer MFCD00081763
InChI-Schlüssel YLGXILFCIXHCMC-JHGZEJCSSA-N
PubChem CID 51063134
IUPAC-Name (5R)-2,3,4-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)-5-[(2S)-3,4,5-Trimethoxy-6-(Methoxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan
SMILES COCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC)OC)OC)COC)OC)OC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cellulose
Namenshinweis Viscosity: 1600cPs
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Merck Index 14,6040
Löslichkeitsinformationen Readily Soluble in a water below 50°C and wide variety of solvents.
Physikalische Form Pulver