Learn More
Methylchloroxoacetat, TRC
Artikelnummer. 30467575
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30467575 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30467575 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM29540550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methyl Chlorooxoacetate
CAS 5781-53-3
Summenformel C3H3ClO3
Menge 50 g
Synonym 2-Chloro-2-oxoacetic Acid Methyl Ester, Chloroglyoxylic Acid Methyl Ester, Methoxalyl Chloride, Methyl (Chlorocarbonyl)formate, Methyl (Chloroformyl)formate, Methyl 2-Chloro-2-oxoacetate, Methyl Chloroglyoxylate, Methyl Chlorooxalate, Methyl Oxalyl Chloride, Monomethyl Oxalate Chloride, Monomethyl Oxalate Monochloride, Oxalic Acid Methyl Ester Chloride, Oxalic Acid Monomethyl Ester Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C3H3ClO3/c1-7-3(6)2(4)5/h1H3
SMILES ClC(C(OC)=O)=O
IUPAC-Name Methyl-2-chlor-2-oxoacetat
Molekulargewicht (g/mol) 122.51
Formelmasse 121.9771