Learn More
Methylcholat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311837
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11311837
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L05129.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1448-36-8 | C25H42O5 | 422.606 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylcholat ist ein Gallensäurederivat, das als entzündungshemmendes, antitumorales Mittel verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln mit mittlerer Polarität.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1448-36-8
Summenformel C25H42O5
Molekulargewicht (g/mol) 422.606
MDL-Nummer MFCD00064934
InChI-Schlüssel DLYVTEULDNMQAR-BSEHQKOQSA-N
Synonym Cholic acid methyl ester
PubChem CID 133124937
IUPAC-Name Methyl-(4S)-4-[(3R,7S,8S,9R,10R,12R,13S,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat
SMILES CC(CCC(=O)OC)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cholate
Schmelzpunkt 155°C to 156°C
Menge 5 g
Beilstein 2226989
Merck Index 14,2203
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in medium polarity organic solvents.
Formelmasse 422.61
Reinheit (%) ≥98%