Learn More
Methylcholat, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11321837
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11321837 25 g 25 Gramm
11311837 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321837 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L05129.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1448-36-8 | C25H42O5 | 422.606 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Methylcholat ist ein Gallensäurederivat, das als entzündungshemmendes, antitumorales Mittel verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in organischen Lösungsmitteln mit mittlerer Polarität.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1448-36-8
Summenformel C25H42O5
Molekulargewicht (g/mol) 422.606
MDL-Nummer MFCD00064934
InChI-Schlüssel DLYVTEULDNMQAR-BSEHQKOQSA-N
Synonym Cholic acid methyl ester
PubChem CID 133124937
IUPAC-Name Methyl-(4S)-4-[(3R,7S,8S,9R,10R,12R,13S,14R,17S)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanoat
SMILES CC(CCC(=O)OC)C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cholate
Schmelzpunkt 155°C to 156°C
Menge 25 g
Beilstein 2226989
Merck Index 14,2203
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in medium polarity organic solvents.
Formelmasse 422.61
Reinheit (%) ≥98%