Learn More
Methylcinnamat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cinnamic acid methyl ester |
| CAS | 103-26-4 |
| Summenformel | C10 H10 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Methyl E/Z-cinnamate, 3-Phenyl-2-propenoic acid methyl ester, 3-Phenylacrylic acid methyl ester, Methyl 3-phenyl-2-propenoate, Methyl 3-phenacrylate |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H10O2/c1-12-10(11)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3 |
| SMILES | COC(=O)C=Cc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Methyl-3-phenylprop-2-enoat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 162.19 |
| Formelmasse | 162.0681 |