Learn More
Methyl-cis-11-Eicosenoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10893951 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10893951 1 g Glasflasche 1 Gramm
10894141 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10893951 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 428530010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2390-09-2 | C21H40O2 | 324.55 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2390-09-2
Summenformel C21H40O2
Molekulargewicht (g/mol) 324.55
MDL-Nummer MFCD00010458
InChI-Schlüssel RBKMRGOHCLRTLZ-ZHACJKMWSA-N
Synonym cis-11-eicosenoic acid methyl ester, cis-methyl 11-eicosenoate, 11-eicosenoic acid, methyl ester, z, methyl cis-11-eicosenoate, methyl 11z-icos-11-enoate, methyl z-icos-11-enoate, z-methyl icos-11-enoate, cis-11-eicosenoic acid, methyl ester, 11z-11-icosenoic acid methyl ester
PubChem CID 5463047
IUPAC-Name Methyl-(Z)-icos-11-enoat
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cis-11-eicosenoate
Schmelzpunkt -15.0°C
Flammpunkt >113°C
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)7CH=CH(CH2)9CO2CH3
Menge 1 g
Formelmasse 324.55
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl cis-11-eicosenoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.