Learn More
Methylecyclobutancarboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10662993 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung
10662993 5 g Glasflasche
10560944 25 g Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10662993 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 365540050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 765-85-5 | C6H10O2 | 114.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 765-85-5
Summenformel C6H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.14
MDL-Nummer MFCD00095142
InChI-Schlüssel CBTGNLZUIZHUHY-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclobutanecarboxylic acid methyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, methyl ester, pubchem23839, methyl cyclobutane carboxylate, cyclobutanecarboxylicacid,methylester, cyclobutanecarboxylicacid, methyl ester, cyclobutane carboxylic acid methyl ester
PubChem CID 136594
IUPAC-Name methyl cyclobutanecarboxylate
SMILES COC(=O)C1CCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cyclobutanecarboxylate
Namenshinweis 98%
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4260 to 1.4300 (20°C, 589nm)
Menge 5 g
Formelmasse 114.14
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Klumpen