Learn More
Methylcyclohexan-Carboxylat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10374002 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10374002 5 g Glasflasche 5 Gramm
10317800 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10374002 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188820050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4630-82-4 | C8H14O2 | 142.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4630-82-4
Summenformel C8H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 142.20
MDL-Nummer MFCD00001458
InChI-Schlüssel ZQWPRMPSCMSAJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym cyclohexanecarboxylic acid, methyl ester, methyl cyclohexanoate, methyl cyclohexylcarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid methyl ester, hexahydrobenzoic acid methyl ester, methyl cyclohexylformate, methyl hexahydrobenzoate, methyl cyclohexane carboxylate, fema no. 3568, methyl ester of cyclohexanecarboxylic acid
PubChem CID 20748
IUPAC-Name methyl cyclohexanecarboxylate
SMILES COC(=O)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl cyclohexanecarboxylate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9950g/mL
Siedepunkt 183°C
Flammpunkt 60°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H11CO2CH3
Brechungsindex 1.4420 to 1.444
Menge 5 g
Relative Dichte 0.995
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble in water
Formelmasse 142.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl cyclohexanecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.