Learn More
Methylcyclopropancarboxylat, TRC
Artikelnummer. 30465511
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30465511 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30465511 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM294710100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cyclopropanecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 2868-37-3
Summenformel C5 H8 O2
Menge 100 g
Synonym Cyclopropanecarboxylic acid, methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid methyl ester, Cyclopropanoic acid methyl ester, Methyl cyclopropanecarboxylate, Methyl cyclopropylcarboxylate
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O2/c1-7-5(6)4-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES COC(=O)C1CC1
IUPAC-Name Methyl-cyclopropancarboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 100.116
Formelmasse 100.052