Learn More
Methyl-β-D-Thiogalactosid, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15552373 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15552373
Marke: Thermo Scientific Acros 459452500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Chemische Identifikatoren
CAS 155-30-6
Summenformel C7H14O5S
Molekulargewicht (g/mol) 210.25
InChI-Schlüssel LZFNFLTVAMOOPJ-PZRMXXKTSA-N
Synonym methyl-beta-d-thiogalactoside, methyl-1-thio-beta-d-galactopyranoside, methyl 1-thio-beta-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6s-2-hydroxymethyl-6-methylsulfanyl oxane-3,4,5-triol, b-d-thiomethylgalactoside, methyl b-d-thiogalactoside, galactose-derived compound 19, methyl beta-d-thio-galactopyranoside, methyl 1-thio-??-d-galactopyranoside, 1-s-methyl-1-thio-beta-d-galactopyranose
PubChem CID 10036019
IUPAC-Name (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(Hydroxymethyl)-6-Methylsulfanyloxan-3,4,5-Triol
SMILES CSC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl β-D-thiogalactoside
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 210.25
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl beta-D-thiogalactoside
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.