missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Methyldecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7022754
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
100 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11477577 50 g 50 Gramm
11428810 100 g 100 Gramm
11487577 250 g -
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11477577

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15658.18

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 110-42-9 | C11H22O2 | 186.30 g/mol

It is employed as an intermediate for caproic acid, detergents, emulsifiers, wetting agents, stabilizers, resins, lubricants, plasticizers and flavoring. As a chemical intermediate for alkanolamides, fatty alcohols & acids.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt für Kaproinsäure, Detergenzien, Emulgatoren, Netzmittel, Stabilisatoren, Harze, Schmierstoffe, Plastifizierer und Aromastoffe eingesetzt. Dient als chemisches Zwischenprodukt für Alkanolamide, Fettsäuren und Säuren.

Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Unlöslich in Wasser.

Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 110-42-9
Summenformel C11H22O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.30
MDL-Nummer MFCD00009580
InChI-Schlüssel YRHYCMZPEVDGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl caprate, decanoic acid, methyl ester, methyl caprinate, capric acid methyl ester, decanoic acid methyl ester, methyl-n-caprate, uniphat a30, metholene 2095, methyl n-decanoate, methyl n-caprate
PubChem CID 8050
IUPAC-Name Methyldecanoat
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Methyl decanoate
Schmelzpunkt -18°C
Dichte 0.877
Siedepunkt 223°C to 225°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Brechungsindex 1.425
Menge 50 g
Beilstein 1759170
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formelmasse 186.3
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl decanoate
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Methyl decanoate

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.