Learn More
Methyldecanat (Methylkaprat), TRC
Artikelnummer. 30009129
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009129 2.5 g 2.50 Gramm
30005523 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30009129 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM2948452.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-42-9
Summenformel C11 H22 O2
Molekulargewicht (g/mol) 186.29
Synonym C 1098, CE 1095, Capric acid methyl ester, Estasol MD 10, Metholene 2095, Methyl caprate, Methyl caprinate, Methyl decanoate, Methyl n-caprate, Methyl n-decanoate, NSC 3713, Pastell M 10, Uniphat A 30
IUPAC-Name Methyldecanoat
SMILES CCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Capric Acid Methyl Ester
Menge 2.5 g
InChI-Formel InChI=1S/C11H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13-2/h3-10H2,1-2H3
Formelmasse 186.162