Learn More
Methyldichloracetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyl dichloroacetate may be used in the diastereoselctive synthesis of bicyclic chlorocyclopropane, as difunctional initiator during atom transfer radical polymerization of methyl or n-butyl acrylate, as reagent during CrCl2-induced olefination of aldehydes. It is a reactant involved in nucleophilic substitution reactions with nitro(pentafluorosulfanyl)benzenes, azide-alkyl halide cycloaddition and atom transfer radical addition, Chemical modification of STn antigen for enhancement of synthetic carbohydrate vaccines, three component reaction of arynes with cyclic ethers and active methines, catalytic radical haloalkylation for synthesis of neodysidenin and addition reactions for syntehsis of enantiopure 3,4-diamino esters or amides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Methyldichloracetat kann bei der diastereoselktiven Synthese von bizyklischem Chlorcyclopropan, als difunktionaler Initiator bei der Atom Transfer Radical Polymerization von Methyl- oder n-Butylacrylat, als Reagenz während der CrCl2-induzierten Olefination von Aldehyden verwendet werden. Es handelt sich um ein Reaktant, das an nukleophilen Substitutionsreaktionen mit Nitro(pentafluorsulfanyl)benzolen, Azid-Alkylhalogenid-Cycloaddition und Atom Transfer Radikal Addition, der chemischen Modifikation des STn-Antigens zur Verbesserung von synthetischen Kohlenhydrat-Impfstoffen, der Dreikomponentenreaktion von Arynen mit zyklischen Ethern und aktiven Methinen, der katalytischen Radikal-Haloalkylierung zur Synthese von Neodysidenin und Additionsreaktionen zur Synthese von enantiomerenreinen 3,4-Diaminoestern oder -amiden beteiligt ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich. (4 g/l).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Methyl dichloroacetate |
| Schmelzpunkt | -52°C |
| Dichte | 1.38 |
| Siedepunkt | 142°C to 144°C |
| Flammpunkt | 70°C (158°F) |
| Geruch | Pungent |
| Strukturformel | Cl2CHCO2CH3 |
| Brechungsindex | 1.442 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2299 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.