Learn More
Methyldiethyldithiocarbamat, TRC
Artikelnummer. 30009755
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
250 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30009755 250 mg 250 Milligramm
30005292 50 mg 50 Milligramm
30011278 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009755 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM301700250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 686-07-7
Summenformel C6 H13 N S2
Molekulargewicht (g/mol) 163.3
Synonym Carbamic acid, diethyldithio-, methyl ester (6CI,7CI,8CI), Carbamodithioic acid, diethyl-, methyl ester (9CI), Diethyldithiocarbamate methyl ester, Methyl N,N-diethylcarbamodithioate, Methyl N,N-diethyldithiocarbamate, Methyl diethyldithiocarbamate, NSC 133269
IUPAC-Name Methyl N,N-Diethylcarmodithioat
SMILES CCN(CC)C(=S)SC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Diethyldithiocarbamate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 250 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H13NS2/c1-4-7(5-2)6(8)9-3/h4-5H2,1-3H3
Formelmasse 163.0489
Reinheit (%) >95%