Learn More
Methyldiethylphosphonoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals ™
Artikelnummer. 10772591 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10772591 10 g Glasflasche 10 Gramm
10168692 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772591 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 169980100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1067-74-9 | C7H15O5P | 210.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-74-9
Summenformel C7H15O5P
Molekulargewicht (g/mol) 210.17
MDL-Nummer MFCD00009081
InChI-Schlüssel CTSAXXHOGZNKJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl diethylphosphonoacetate, methyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, methyl ester, diethylmethylphosphonoacetate, methyl diethoxyphosphoryl acetate, diethyl carbomethoxymethylphosphonate, methyl 2-diethoxycarbonyl acetate, methyldiethylphosphonoacetate, diethyl methylphosphonoacetate, ksc489e0f
PubChem CID 66113
IUPAC-Name Methyl-2-diethoxyphosphorylacetat
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl diethylphosphonoacetate
Namenshinweis 98%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 127.0°C to 131.0°C (9.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)2P(O)CH2CO2CH3
Brechungsindex 1.4320 to 1.4340
Menge 10 g
Beilstein 04, II, 976
Relative Dichte 1.14
Formelmasse 210.17
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl diethylphosphonoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.