Learn More
Methyldiethylphosphonoacetat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Diethylphosphonoacetate |
| CAS | 1067-74-9 |
| Summenformel | C7H15O5P |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3 |
| SMILES | CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC |
| IUPAC-Name | Methyl-2-diethoxyphosphorylacetat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 210.16 |
| Formelmasse | 210.0657 |