Learn More
Methyldiethylphosphonoacetat, TRC
Artikelnummer. 30478437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30478437 1 g 1 Gramm
30477695 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30478437 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3017031G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Diethylphosphonoacetate
CAS 1067-74-9
Summenformel C7H15O5P
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H15O5P/c1-4-11-13(9,12-5-2)6-7(8)10-3/h4-6H2,1-3H3
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC)OCC
IUPAC-Name Methyl-2-diethoxyphosphorylacetat
Molekulargewicht (g/mol) 210.16
Formelmasse 210.0657