Learn More
Methyldisulfid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10750671 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
250 Gramm
50 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10750671
Marke: Thermo Scientific Acros 165590010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 624-92-0 | C2H6S2 | 94.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 624-92-0
Summenformel C2H6S2
Molekulargewicht (g/mol) 94.19
MDL-Nummer MFCD00008561
InChI-Schlüssel WQOXQRCZOLPYPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl disulfide, methyl disulfide, dimethyldisulfide, disulfide, dimethyl, dmds, 2,3-dithiabutane, dimethyl disulphide, methyldisulfanyl methane, methyldisulfide, methyldithiomethane
PubChem CID 12232
ChEBI CHEBI:4608
IUPAC-Name (Methyldisulfanyl)methan
SMILES CSSC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl disulfide
Schmelzpunkt -85.0°C
Farbe Gelb
Dichte 1.0625g/mL
Siedepunkt 108.0°C to 110.0°C
Flammpunkt 16°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 1% max. (Methylmercaptan content) (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3)2S2
Brechungsindex 1.5243 to 1.5263
Menge 1 kg
Beilstein 01, 291
Fieser 05,246; 06,217; 08,189
Relative Dichte 1.0625
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,ethyl alcohol,ccl4,benzene
Viskosität 0.620 mPa.s (20°C)
Formelmasse 94.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.