Learn More
Methyl DL-2-Brompropionat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10702221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10702221 100 g Glasflasche 100 Gramm
10397300 500 g Glasflasche 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10702221
Marke: Thermo Scientific Acros 173391000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5445-17-0 | C4H7BrO2 | 167 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5445-17-0
Summenformel C4H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 167
MDL-Nummer MFCD00000143
InChI-Schlüssel ACEONLNNWKIPTM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 95576
IUPAC-Name Methyl-2-brompropanoat
SMILES CC(C(=O)OC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl DL-2-bromopropionate
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4970g/mL
Siedepunkt 143.0°C to 145.0°C (19.0 mmHg)
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH(Br)CO2CH3
Brechungsindex 1.4509 to 1.4530
Menge 100 g
Beilstein 02, 253
Relative Dichte 1.497
Synonym methyl 2-bromopropionate, propanoic acid, 2-bromo-, methyl ester, 2-bromopropionic acid methyl ester, methyl dl-2-bromopropionate, methyl2-bromopropionate, methyl alpha-bromopropionate, methyl .alpha.-bromopropionate, methyl-2-bromopropanoate, methyl 2-bromo-propionate, propionic acid, 2-bromo-, methyl ester
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 167
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.