Learn More
Methyl-DL-Milchsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15416928
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15416928 5 mL 5 Milliliter
15426928 25 mL 25 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15416928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60455.AA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 547-64-8 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
Methyl DL-lactate is used as a solvent for nitrocellulose, cellulase acetate, cellulase acetobutyrote and cellulase acetaprapionate. It is used in the manufacture of lacquers and dopes where it contributes high tolerance for diluents, good flaw and blush resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyl DL-Lactat wird als Lösungsmittel für Nitrocellulose, Cellulaseacetat, Cellulase-Acetobutyrot und Cellulase-Acetaprapionat verwendet. Es wird bei der Herstellung von Lacken und Dioleoylglycerophosphoethanolaminen (DOPE) eingesetzt, wo es zu einer hohen Verdünnungstoleranz, guter Fehler- und Schlierenbeständigkeit beiträgt.
Löslichkeit
Es zersetzt sich in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Von Feuchtigkeit und starken Basen fernhalten. Nicht zusammen mit Säuren lagern. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 547-64-8
Summenformel C4H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 104.105
MDL-Nummer MFCD00066367
InChI-Schlüssel LPEKGGXMPWTOCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl lactate, dl-methyl lactate, methyl dl-lactate, lactic acid methyl ester, methyl 2-hydroxypropionate, lactic acid, methyl ester, +--methyl lactate, propanoic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, methyl alpha-hydroxypropionate, methyl-lactate
PubChem CID 11040
ChEBI CHEBI:83221
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxypropanoat
SMILES CC(C(=O)OC)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl DL-lactate
Dichte 1.093
Flammpunkt 51°C (124°F)
Brechungsindex 1.413
Menge 5 mL
UN-Nummer UN3272
Beilstein 1720586
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 104.1
Reinheit (%) 99%