Learn More
Methyldodecanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444124
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11444124 100 g 100 Gramm
11424124 5 g 5 Gramm
11434124 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444124 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12492.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-82-0 | C13H26O2 | 214.349 g/mol
Methyl dodecanoate used in production of biodiesel. It has been used in selective synthesis of the secondary amide surfactant, N-methyl lauroylethanolamide. It is also utilized as emollients, perfuming agents skin conditioning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Methyldodecanoat, das bei der Herstellung von Biodiesel verwendet wird. Es wurde auch zur selektiven Synthese des sekundären Amid-Tensids N-Methyllauroylethanolamid verwendet. Zudem wird es als Emolliens und Duftstoff in Hautpflegemitteln verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar. Löslich in Alkohol, Dipropylenglycol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-82-0
Summenformel C13H26O2
Molekulargewicht (g/mol) 214.349
MDL-Nummer MFCD00008966
InChI-Schlüssel UQDUPQYQJKYHQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl laurate, lauric acid methyl ester, dodecanoic acid, methyl ester, methyl laurinate, methyl dodecylate, methyl n-dodecanoate, uniphat a40, metholene 2296, lauric acid, methyl ester, stepan c40
PubChem CID 8139
ChEBI CHEBI:87494
IUPAC-Name Methyldodecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCC(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl dodecanoate
Schmelzpunkt 4°C to 5°C
Dichte 0.87
Siedepunkt 261°C to 262°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4325
Menge 100 g
Beilstein 1767780
Löslichkeitsinformationen Not miscible in water. Soluble in alcohol,dipropylene glycol.
Formelmasse 214.35
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit