Learn More
Methylethylketon, BAKER ANALYZED™ Laborreagenz J.T. Baker™
Artikelnummer. 10463271 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10463271 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10463271 Lieferant JT Baker Lieferanten-Nr. 8052.1000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 78-93-3
Azidität Maximal 0,003 % (wie CH3COOH)
Dichte 0,797 bis 801,000 g/ml bei 25 °C
Menge 1 L
Rückstand nach Verdampfung Max. 0,005 %
Prozentgehaltsbereich mindestens 99 %
Summenformel C4H8O
MDL-Nummer MFCD00011648
Wasser Maximal 0,2 %
Synonym 2-Butanone, MEK, EK 500 Additive, Butanone, Ethyl methyl ketone
Siedepunkt 79,6 °C
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC(C)=O
IUPAC-Name Butan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 72.11