Learn More
Methylethylketon, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427822 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1000 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11427822 500 mL
11437822 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427822 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215554890
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Chemische Identifikatoren
CAS 78-93-3
Summenformel C4H8O
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
MDL-Nummer MFCD00011648
InChI-Schlüssel ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
IUPAC-Name Butan-2-on
SMILES CCC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl ethyl ketone
Farbe Farblos
Dichte 0.805 to 0.807g/mL
Menge 500 mL
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 72.11