Learn More
Methylformat, 99 %, spektrophotometrische Qualität, Honeywell™ Riedel-de-Haën ™
Product Code. 15632800
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
15632800 1 l Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15632800 Supplier Honeywell Riedel-de Haën Supplier No. 2597051L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spektrophotometrischer Gütegrad, 99 %
  • Lösungsmittel mit Spektrophotometrie-Gütegrad sind hochreine Lösungsmittel, die speziell für Anwendungen mit Spektralphotometern entwickelt wurden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material Methylformiat
CAS 107-31-3
Dichte 0.974 g/ml bei 20 °C
Flammpunkt −19 °C (−2.2 °F)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C2H4O2
Strukturformel HCO2CH3
MDL-Nummer MFCD00003291
Menge 1 l
UN-Nummer UN1243
Beilstein 1734623
Synonym Ameisensäure, Methylester, Methylmethanoat, Ameisensäure-Methylester, Methylformat, Caswell Nr. 570, methylformiaat, mravencan methylnaty, methylformate, caswell no. 570, hcooch3
InChI-Schlüssel TZIHFWKZFHZASV-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC=O
IUPAC-Name Methylformiat
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
PubChem CID 7865
ChEBI CHEBI:77699
Formelmasse 60.05 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte Sprektrophotometrisch