missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methyl Formate-d1, CDN
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl Formate-d |
| CAS | 23731-38-6 |
| Summenformel | C2 D H3 O2 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | Formic-d acid, methyl ester (6 CI, 7 CI, 8 CI, 9 CI), Methyl deuterioformate, Methyl Formate-d1, Methyl Formate-D, Formic-d acid methyl ester, Formic acid methyl ester-d1 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C2H4O2/c1-4-2-3/h2H,1H3/i2D |
| SMILES | [2 H]C(=O)OC |
| IUPAC-Name | methyl deuterioformate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 61.0581 |
| Formelmasse | 61.0274 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur