Learn More
Methylgallat, TRC
Artikelnummer. 17951615
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17951615 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17951615 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM3115105G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methylgallate
CAS 99-24-1
Summenformel C8 H8 O5
Synonym Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, methyl ester, Gallic acid, methyl ester (6CI,8CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid methyl ester, Gallincin, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Methyl gallate, NSC 363001
InChI-Formel InChI=1S/C8H8O5/c1-13-8(12)4-2-5(9)7(11)6(10)3-4/h2-3,9-11H,1H3
SMILES COC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
IUPAC-Name Methyl3,4,5-trihydroxybenzoat
Molekulargewicht (g/mol) 184.15
Formelmasse 184.0372
Menge 5 g