Learn More
Methylglykolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771442 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10771442 25 g Glasflasche -
11965081 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10771442 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414370250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-35-5
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.08
InChI-Schlüssel GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
PubChem CID 66774
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxyacetat
SMILES COC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl glycolate
Schmelzpunkt 149,0°bis 151,0 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.1840g/mL
Siedepunkt 52.0°C (17.0 mmHg)
Flammpunkt 67°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2COOCH3
Brechungsindex 1.4160 to 1.4180
Menge 25 g
Beilstein 03,236
Relative Dichte 1.184
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit