Learn More
Methylglykolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Methylglycolat ist ein chemisches Reagenz, das bei der Synthese von Taxol und Rapamycin verwendet wird. Wird in der Ledergerbung und in der Textilfärbung verwendet. Fungiert als Aromastoff, Konservierungsmittel in der Lebensmittelverarbeitung, in der Wasseraufbereitungsindustrie und als chemisches Zwischenprodukt. Darüber hinaus wird es in Emulsionspolymeren, Tinten- und Farbzusätzen eingesetzt, um die Fließeigenschaften zu verbessern und Glanz zu verleihen. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Triisopropylsilanyloxy-Essigsäure-Methylester mit Imidazol als Reagenz.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl glycolate |
| Dichte | 1.184 |
| Siedepunkt | 150°C to 151°C |
| Flammpunkt | 67°C (152°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 98+% |
| Strukturformel | HOCH2CO2CH3 |
| Brechungsindex | 1.417 |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 1699571 |
| Löslichkeitsinformationen | Miscible with water. |
| Mehr anzeigen |