Learn More
Methylglykolat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023879
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11453478
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17870.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 96-35-5 | C3H6O3 | 90.078 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Methylglycolat ist ein chemisches Reagenz, das bei der Synthese von Taxol und Rapamycin verwendet wird. Wird in der Ledergerbung und in der Textilfärbung verwendet. Fungiert als Aromastoff, Konservierungsmittel in der Lebensmittelverarbeitung, in der Wasseraufbereitungsindustrie und als chemisches Zwischenprodukt. Darüber hinaus wird es in Emulsionspolymeren, Tinten- und Farbzusätzen eingesetzt, um die Fließeigenschaften zu verbessern und Glanz zu verleihen. Spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Triisopropylsilanyloxy-Essigsäure-Methylester mit Imidazol als Reagenz.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 96-35-5
Summenformel C3H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 90.078
MDL-Nummer MFCD00004667
InChI-Schlüssel GSJFXBNYJCXDGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl glycolate, methyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, methyl ester, glycolic acid, methyl ester, acetic acid, 2-hydroxy-, methyl ester, glycolic acid methyl ester, unii-7g7r729ej0, hydroxyacetic acid methyl ester, glycolic acid methyl, methyl2-hydroxyethanoate
PubChem CID 66774
IUPAC-Name Methyl-2-hydroxyacetat
SMILES COC(=O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl glycolate
Dichte 1.184
Siedepunkt 150°C to 151°C
Flammpunkt 67°C (152°F)
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel HOCH2CO2CH3
Brechungsindex 1.417
Menge 5 g
Beilstein 1699571
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 90.08
Reinheit (%) 98%