Learn More
Methylgrün, 25 g MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441622 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11441622 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11441622 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 04806408
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 15-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
7114-03-6 DNA-Färbemittel, das als Tracking-Farbstoff in Säurepuffern verwendet werden kann. Auch in der Lage, native DNA in einigen neutralen Systemen nachzuverfolgen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl Green
CAS 7114-03-6
Summenformel C27H35Cl4N3Zn
Farbe Grün
Menge 25 g
InChI-Schlüssel ZKOGXCSOLMZRAZ-UHFFFAOYSA-J
SMILES CC[N+](C)(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[N+](C)C)C=C2)C3=CC=C(C=C3)N(C)C.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Zn+2].[Br-]
IUPAC-Name Zink;[4-[4-(Dimethylamino)Phenyl]-(4-Dimethylazanylidenecyclohexa-2,5-dien-1-Yliden)methyl]Phenyl]-Ethyl-Dimethylazan;Bromid;Trichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 608.78
PubChem CID 131675247
Reinheit (%) 88%
Güte Zertifizierter biologischer Fleck