Learn More
Methylheptafluorbutyrat, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Methyl heptafluorobutyrate |
| Schmelzpunkt | -86°C |
| Dichte | 1.472 |
| Siedepunkt | 80°C to 81°C |
| Flammpunkt | >110°C (230°F) |
| Geruch | Recognizable |
| Brechungsindex | 1.293 |
| Menge | 50 g |
| Beilstein | 1792131 |
| Formelmasse | 228.06 |
| Mehr anzeigen |