Learn More
Methylhexanoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15540544 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15540544 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15540544 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 414420050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methyl hexanoate
Namenshinweis 98%
Azidität 1mg KOH/g max.
CAS 106-70-7
Schmelzpunkt -71.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8840g/mL
Siedepunkt 151.0°C
Flammpunkt 42°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H14O2
Strukturformel CH3(CH2)4COOCH3
Brechungsindex 1.4047 to 1.4067
MDL-Nummer MFCD00009510
Menge 5 g
Relative Dichte 0.884
Synonym methyl caproate, hexanoic acid methyl ester, hexanoic acid, methyl ester, methyl hexoate, methyl capronate, methyl n-hexanoate, methyl hexylate, caproic acid methyl ester, methyl caproate natural, methyl n-hexoate
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
InChI-Schlüssel NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCCC(=O)OC
IUPAC-Name Methylhexanoat
Molekulargewicht (g/mol) 130.19
PubChem CID 7824
ChEBI CHEBI:77322
Viskosität <30 mPa.s (20°C)
Formelmasse 130.18
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Methyl hexanoate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.